Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de rosca para sopladores de vidrio
Código de producto. 10353661
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10353661 GL 18 paquete de 10
10048440 GL 45 paquete de 10
10008420 GL 25 paquete de 10
3 options
Código de producto. 10353661
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01300018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12216 y además de la norma
  • Con rosca DIN (GL)
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro (métrico) 16 mm
Material Vidrio Duran
Grosor (métrico) 1,8 mm
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de rosca GL 18