Learn More
Thermo Scientific™ Kit práctico de viales con rosca, vial de vidrio transparente de 2 mL, tapones revestidos con PTFE y parte superior sólida
Código de producto. 10439524
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10439524 2 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 10439524
Marca: Thermo Scientific™ B78001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 mL y 40 mL.
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 mL y 40 mL.
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
  • No esterilizables en autoclave
Pedido como viales para almacenamiento de muestras individuales y cierres o como kits prácticos sin montar.
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
  • Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
  • Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit práctico de viales con rosca, tapón con parte superior sólida
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
N.° por paquete 100
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior sólida)