Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Descripción
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
- No esterilizables en autoclave
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
- Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
- Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Kit práctico de viales de vidrio ámbar de rosca de 8 mm, tapón con parte superior sólida |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | Revestimiento de PTFE/silicona |
| Incluye | Vial y tapón B7999-1A, B7815-9 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |