Descripción
- Construcción de vidrio de borosilicato ámbar
- Viales con tapón de rosca de 12 mm de diám. x 32 mm de altura
- 1,8 ml
- Revestimiento de silicona/PTFE azul instalado en el tapón de polipropileno negro 8-425
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona, azul |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (5.1) |
| Volumen (métrico) | < 1,8/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Cuello de rosca |
| Altura (métrico) | 32 mm |