Learn More
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, transparente, vidrio sodocálcico, boca estrecha, rosca DIN de forma alta
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Frascos de vidrio sodocálcico transparentes cuadrados (Tipo 3), boca estrecha y rosca DIN de forma alta.
- Forma cuadrada para un envasado eficiente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Diámetro (métrico) | 49 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |