Learn More
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, ámbar, vidrio sodocálcico, boca ancha, rosca DIN de forma baja
Código de producto. p-7189466 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11777991 100 ml 10 PCS
11768001 250 ml 10 PCS
11778001 500 ml 10 PCS
11788001 1000 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11777991 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 238262402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frascos cuadrados de vidrio sodocálcico ámbar, boca ancha.
Frascos de vidrio sodocálcico ámbar cuadraos (tipo 3), boca ancha y rosca DIN corta.
  • El vidrio ámbar proporciona protección contra los rayos UV
  • Forma cuadrada para un envasado eficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/Paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Diámetro (métrico) 49 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave