Descripción
Los viales de cromatografía se pueden distinguir en función del tamaño y el acabado (rosca, para encapsular, a presión). Se suministran en vidrio de color transparente y ámbar y con o sin parche de escritura. Los tamaños de viales más comunes para viales de cromatografía de líquidos son 12 × 32 mm, así como 15 × 45 mm. Dependiendo del recurso, los 12 viales de 32 mm también se describirán como viales de 1,5 ml, 1,8 ml o 2 ml.
- Viales estándar para muchas aplicaciones de HPLC
- Envasados en cajas de PP a prueba de manipulación y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y el almacenamiento
- Parche de escritura de cerámica blanca opcional y marcas de relleno para facilitar el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar con parche |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 0,9 mm |
| Tamaño del tapón | ND8 |
| Marking Spot | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |