Learn More
Macherey-Nagel™ Vial de cuello de rosca, N9 transparente
Código de producto. 10153791 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Etiqueta y báscula
Sin marcas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Incluye unitSize
10153791 Sin marcas paquete de 100
10157823 Etiqueta y báscula paquete de 100
2 options
Código de producto. 10153791
Marca: Macherey-Nagel™ 702282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene muestras líquidas para su uso en cromatografía. El vial de cuello de rosca Macherey-Nagel™, N9 transparente es un vial de vidrio hidrolítico con aberturas anchas y tapón de rosca corta de 9 mm. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene para garantizar la alta calidad de un análisis seguro.
Todos los productos se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene. La supervisión optoelectrónica en las máquinas de procesamiento de vidrio garantiza una calidad alta para un análisis seguro. También se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad como parte de las mediciones para garantizar una calidad fiable del producto.
  • Se puede utilizar en casi todos los muestreadores automáticos de HPLC y GC
  • Amplia variedad de insertos diferentes disponibles
  • Fondo plano con abertura ancha y tapón de rosca corta de 9 mm 
  • Envasado en una caja de polipropileno resistente de 100 viales
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 9 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio hidrolítico (clase I)
Volumen (métrico) 1,5 ml
Para utilizar con (aplicación) Muestreadores automáticos HPLC y GC
Incluye Sin marcas
Estilo de cuello Cuello de rosca corto
N.° por paquete 100
Tipo de empaquetado Caja de polipropileno
Estilo de la base Plano
Cantidad 100/Paq.
Altura (métrico) 32 mm