Learn More
Buerkle™ Screw Joint with Inner Thread
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca:
3/4 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Manufactured from polypropylene
- 3/4 in. thread
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EU Foodstuffs |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de rosca | 3/4 pulg |
| Anchura (métrico) | 21.5 mm |
| Tipo de producto | Screw Joint Inner Thread |