Learn More
BOLA Screw In Stirrer Bearings
Código de producto. 16688395
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) unitSize
16688395 8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16688395
Marca: BOLA B15508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Screw In Stirrer Bearings Screw-In Thread NPT 1/2 male. For shaft OD 8 mm incl. screw cap GL 25 (PPS) and special gasket (PTFE) with FKM O-ring.
  • For screw in into the center neck of BOLA Reactor Lids for centric guidance of stirrer shafts.
  • A special gasket made of PTFE and an FPM o-ring which is compressed by a GL screw cap made of PPS provide a good sealing of the stirrer shaft.
  • With hexagonal gripping surface in standard wrench size.
  • Universal chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Tamaño 25 mm
Tipo Overhead Stirrer Bearings
Tamaño de rosca GL 25