Learn More
Brand™ Tapones de rosca para microtubos
Código de producto. 10603761 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
10603761 Amarillo paquete de 1000
10203031 Blanco paquete de 1000
10354101 Azul paquete de 1000
10759731 Rojo paquete de 1000
10797041 Verde 1000 PCS
5 options
Código de producto. 10603761
Marca: Brand™ 780744
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en polipropileno y con un junta de silicona. Los tapones de rosca para microtubos BRAND™ están disponibles en diversos colores. Para su uso a temperaturas entre – 196 y 121 °C. Esterilizables en autoclave.
  • Fabricados en polipropileno y con un junta de silicona.
  • Disponibles en varios colores.
  • Escala de temperatura: de –196 A 121 °C.
  • Esterilizables en autoclave;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca con sellado de silicona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Microtubos de 0,5 a 2 ml con tapón de rosca a granel