Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca Kimble Chase™ para tubos de vidrio desechables
Código de producto. p-8015213
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
15-415
18-415
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
11587133 15-415 paquete de 1000
11597133 18-415 paquete de 500
2 options
Código de producto. 11587133
Marca: DWK Life Sciences 73805B15415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones de una sola pieza sin revestimiento con anillo de sellado interior
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Tamaño del tapón 15-415
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Tapón de rosca de bloqueo
Material Polipropileno
Color Blanco
Cantidad 1000/Paq.
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo