Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11310375 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
Incluye:
Solo los tubos
Tubos con tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11310375 No estéril 10 ml Tubos con tapones paquete de 1000
11374205 No estéril 5 ml Tubos con tapones paquete de 1000
12559107 Estéril 5 ml Tubos con tapones paquete de 500
12501288 No estéril 10 ml Solo los tubos paquete de 2000
12565677 No estéril 5 ml Solo los tubos paquete de 2000
5 options
Código de producto. 11310375
Marca: Axygen™ SCT10ML
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tubos con tapones
Volúmenes de tubo de 5 a 10 ml
  • Marcas de graduación a intervalos de 1,0 ml
  • Área de escritura grande y mate para la identificación de muestras
  • El ajuste seguro entre el tubo y el tapón proporciona un sellado resistente a fugas
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ADN humano
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón roscado
Certificaciones/conformidad ADNasa, seguro para pirógenos
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Incluye Tubos con tapones
N.° por paquete 250/Paq.
Envase Caja de 1000 tubos y tapones
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón roscado