Learn More
DWK Life Sciences Tapón con rosca con abertura, para tomas esmeriladas estándar de seguridad
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
La tapa con rosca abierta fija de forma fiable el núcleo de los cortes de seguridad DURAN™ en el manguito. Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí.
- Fijación fiable de las secciones de seguridad DURAN™ entre sí (núcleo y manguito)
- Cuando se abre la conexión roscada, las juntas esmeriladas se separan automáticamente entre sí
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | Adecuado para la fijación de la molienda de seguridad DURAN |
| Tamaño de junta | NS 14/23 |