Descripción
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | White/Red |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 8 mm |
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 12,4 mm |
| Material | Silicona blanca, PTFE rojo, Polipropileno |
| Precortados | No |
| Septo | Silicona/PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
| Dureza | 45 ± 5 shore A |
| Cantidad | 100 |
| Mostrar más |