Descripción
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Red/Clear |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 9 mm |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,79 mm |
| Material | Caucho rojo, PTFE transparente, Polipropileno |
| Precortados | No |
| Septo | Caucho/PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
| Dureza | 45 ± 5 shore A |
| Cantidad | 100 |
| Mostrar más |