Learn More
Agilent BioTek Aplicación de ensayo de heridas
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Kit de inicio de ensayo de heridas (1750012)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ofrece un flujo de trabajo fluido e integrado para la captura de imágenes cinéticas y un potente análisis de los ensayos de cicatrización de heridas, realizado con un microscopio automatizado Agilent BioTek Lionheart o un lector multimodo Cytation Cell Imaging
- La aplicación de ensayo de heridas y la herramienta de cicatrización de heridas AutoScratch son componentes fundamentales del nuevo kit de inicio de ensayo de raspado, que automatiza los ensayos de migración celular y cicatrización de heridas.
- Instalación e implementación sencillas
- Protocolos predefinidos para placas de 24 y 96 pocillos
- Exposición automática y potentes herramientas de procesamiento de imágenes
- Cálculos estadísticos automáticos: anchura de la herida, % de confluencia, tasa de curación máxima
- Para obtener heridas repetibles y consistentes y un flujo de trabajo de ensayo de migración celular completo, considere el kit de inicio de ensayo de heridas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de cicatrización de heridas y ensayos de migración celular |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de inicio de ensayo de heridas (1750012) |
| Tipo | Software |