Learn More
SCP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 11596013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
11596013 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 11596013 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA131221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
PA1-31221 detects SCP1 from mouse, human samples. PA1-31221 has been successfully used in immunofluorescence applications. The PA1-31221 immunogen is: Synthetic peptide (Human) (C terminal).
The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica SYCP1
N.º de referencia del gen Q15431, Q62209
Alias de gen CT8, HOM-TES-14, MGC104417, SCP1
Símbolos de los genes SYCP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide (Human) (C terminal).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20957, 6847
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG