Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Código de producto. 12555518
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
44,4 x 52cm
38,4 x 41,4cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12555518 44,4 x 52cm 6 rollos
12600543 38,4 x 41,4cm 1 rollo
2 options
Código de producto. 12555518
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 7161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
  • Fuertes, resistentes a desgarros y duraderas
  • Compatible con el dispensador 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de papel
Color Blanco
Material Rollo envuelto
Dimensiones (L x An) 44,4 x 52cm
Desechables Single-use
Formato Wrapped Roll
Longitud (imperial) 17,316 in
Longitud (métrico) 44,4cm
Anchura (imperial) 19.7 in.
Anchura (métrico) 50 cm