Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8008297 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
37 x 59 cm
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. 10449092
Marca: Kimberly-Clark™ 6004
Papel Camilla de color blanco y 2 capas que ofrece protección de alta calidad. Rollo portátil y ligero económico. Idóneo para proteger las camas en asistencia sanitaria. Resistentes a rasgaduras y durables. 59 cm (An).
  • Idóneo para proteger las camas y mantener altos niveles de higiene en asistencia sanitaria
  • Suministrados en un rollo portátil y ligero
  • Suave, absorbente, resistente a rasgaduras y durable
  • Calidad garantizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollos clínicos
Color Blanco
Material Tejido Airflex™
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (L x An) 37 x 59 cm
Longitud (imperial) 14.6 in.
Longitud (métrico) 37 cm
Tela 2 capas
Cantidad 6 rollos x 135 hojas
Anchura (imperial) 23.2 in.
Anchura (métrico) 59 cm