Learn More
3M™ Cinta de sellado de cajas de rendimiento Scotch™
Artikelnummer. 17751669
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (LxW):
660 m x 55 mm
990 m x 50 mm
Formato:
Cinta
Rollo
Pakningsstørrelse:
6 rollos
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17751669
Brand: 3M™ 7100146490
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Una cinta de sellado de cajas de rendimiento diseñada para el resellado y embalaje de productos de peso medio a alto. Resiste la división cuando se somete a una manipulación brusca y absorbe el choque de impacto.
  • Vuelve a sellar y empaqueta productos de peso alto
  • Adherencia inicial alta y adhesión de cizalladura al cartón de fibra
  • Se utiliza para el cierre de una sola tira de cajas de cartón
  • Funciona bien a temperaturas que suelen encontrar los productos envasados en entornos de transporte y almacenamiento
  • Cinta de calidad para cajas de cierre
  • Resistente a las fisuras debido a la manipulación descuidada y absorbe los choques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de adhesivo Fusión en caliente
Color Transparente
Formato Rollo
Tipo de producto Cinta de sellado de cajas
Modelo 3739
Dimensions (LxW) 990 m x 50 mm
Longitud (imperial) 1083 yd
Longitud (métrico) 990 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.