Learn More
3M™ Scotch-Brite™ Diamond Floor Brush
Descripción
- Los discos Scotch-Brite™ Diamond Floor Brushs están diseñados para limpiar y abrillantar suelos de cemento sin protección, terrazo y potencialmente otros suelos de piedra en un solo paso.
- Los discos Scotch-Brite™ Diamond Floor Brushs son unos discos de grano más grueso diseñados para uso diario en suelos donde se requiere poco brillo.
- Conformables, lo que permite que las cerdas flexibles lleguen a todos los puntos de los suelos irregulatres al mismo tiempo que se minimiza la obstrucción por los residuos.
- No requieren de montaje ni mojar previamente y son fáciles de instalar en maquinas de baja velocidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo flexible |
| Bristle Material | Bristle |
| Bristle Type | Flexible |
| Color-coded | No |
| Línea de productos | Scotch-Brite |
| Tipo de punta | Sin punta |
| Scent | Unscented |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Yellow |
| Para utilizar con (equipo) | Low-Speed Machine |
| Mostrar más |