Learn More
3M™ Scotch-Brite™ Diamond Floor Brush
Los discos Scotch-Brite™ Diamond Floor Brushs están diseñados para limpiar y abrillantar suelos de cemento sin protección, terrazo y potencialmente otros suelos de piedra en un solo paso.
Marca:  3M™ 7100262371
1235.62 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17803266
  • 1800.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Los discos Scotch-Brite™ Diamond Floor Brushs están diseñados para limpiar y abrillantar suelos de cemento sin protección, terrazo y potencialmente otros suelos de piedra en un solo paso.
  • Los discos Scotch-Brite™ Diamond Floor Brushs son unos discos de grano más grueso diseñados para uso diario en suelos donde se requiere poco brillo.
  • Conformables, lo que permite que las cerdas flexibles lleguen a todos los puntos de los suelos irregulatres al mismo tiempo que se minimiza la obstrucción por los residuos.
  • No requieren de montaje ni mojar previamente y son fáciles de instalar en maquinas de baja velocidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cepillo flexible
Flexible
Scotch-Brite™
Unscented
Yellow
3000
Bristle
No
Sin punta
No estéril
Low-Speed Machine
432 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
3M™ Scotch-Brite™ Diamond Floor Brush > Grit: 1000