Learn More
Sampling Systems™ Scorpion Scoop Eco
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable 304
- Acabado satinado
- Adecuada para uso general y de uso ligero
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Longitud (métrico) | 230 mm |