Descripción
- Construcción higiénica sin grietas
- 316L Acero inoxidable
- Acabado satinado
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Guantes de alta resistencia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1500 mL |
| Acabado | Pulido |
| Anchura (métrico) | 155 mm |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Longitud (métrico) | 280 mm |