Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno Scorpio™ serie 19-024 negros
Código de producto. p-8477002 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11741734 8 1 par
11751734 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11741734 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 19024080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combinan la flexibilidad y la resistencia química del neopreno con la comodidad y resistencia al calor de un revestimiento térmico acolchado. Proporcionan protección contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta los 180 °C.
  • Guantes resistentes a productos químicos
  • Combinan la flexibilidad y la resistencia química del neopreno con la comodidad y resistencia al calor de un revestimiento térmico acolchado
  • Diseñados para proteger a los usuarios en aplicaciones en las que existen riesgos químicos y térmicos
  • Buenas propiedades mecánicas y químicas
  • No se ven afectado por detergentes o soluciones de limpieza
  • Ofrecen protección contra la grasa y el aceite
  • Flexibilidad y agarre superiores
Aplicaciones:
  • Carga y mezcla de materias primas
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Trabajos a presión
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
  • Fugas inesperadas, derrames u otros tipos de escapes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Yes
Material Neoprene
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 8
Temperature (Metric) Max 180 °C
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Manopla
Cantidad 1 par
Resistente a Resistencia química
Serie 19-024