Descripción
- Guantes resistentes a productos químicos
- Combinan la flexibilidad y la resistencia química del neopreno con la comodidad y resistencia al calor de un revestimiento térmico acolchado
- Diseñados para proteger a los usuarios en aplicaciones en las que existen riesgos químicos y térmicos
- Buenas propiedades mecánicas y químicas
- No se ven afectado por detergentes o soluciones de limpieza
- Ofrecen protección contra la grasa y el aceite
- Flexibilidad y agarre superiores
Aplicaciones:
- Carga y mezcla de materias primas
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Trabajos a presión
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
- Fugas inesperadas, derrames u otros tipos de escapes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 511:2006 , EN388-2003 EN 407-2004, EN 374-2003 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Áspero |
| Latex Free | Sí |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
| Tamaño | 10 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Material de revestimiento | Revestimiento aislante doble |
| Mostrar más |