Learn More
Trihidrato de hidrobromuro de escopolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10289593 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10117943 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10605222 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10289593
Marca: Thermo Scientific Acros 161750250
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrobromuro de escopolamina trihidrato, n.º CAS 6533-68-2, es la forma trihidratada del hidrobromuro de escopolamina que muestra una actividad antimuscarínica competitiva mediante el bloqueo de las acciones de la acetilcolina endógena o agonistas exógenos.También muestra actividades antiespasmódicas y antieméticas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato es una forma de sal de escopolamina, un alcaloide tropano derivado de plantas de la familia de las solanáceas (Solanaceae), principalmente el Hyoscyamus niger y la Atropa belladona
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato, demuestra una actividad antimuscarínica competitiva que bloquea las acciones de la acetilcolina endógena o de agonistas exógenos
• También muestra actividades antiespasmódicas y antieméticas
Aplicaciones
• Se ha descrito que la escopolamina inhibe los receptores de la acetilcolina muscarínica (mAChRs) con cierta selectividad para M1 mAChRs
• Es estructuralmente similar a la acetilcolina y puede antagonizar la actividad de la acetilcolina mediada por receptores muscarínicos ubicados en estructuras inervadas por los nervios colinérgicos postgangliónicos y en los músculos lisos (que responden a la acetilcolina pero carecen de inervación colinérgica)
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato puede inducir amnesia en animales de laboratorio y, por lo tanto, se utiliza con frecuencia en modelos animales con déficit de memoria
• El hidrobromuro de escopolamina trihidrato se utiliza para inducir déficits cognitivos en modelos animales de la enfermedad de Alzheimer
• La escopolamina se ha empleado en varios estudios para comprender, identificar y caracterizar objetivos biológicos de la enfermedad de Alzheimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6533-68-2
Fórmula molecular C17H28BrNO7
Peso molecular (g/mol) 438.32
Número MDL MFCD00150066
Clave InChI LACQPOBCQQPVIT-FCFGRTKISA-N
Sinónimo hyoscine hydrobromide trihydrate
PubChem CID 131632304
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno (1S,2R,4S,5S)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-7-il (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato trihidrato
SMILES [H+].O.O.O.[Br-].CN1[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopolamine hydrobromide trihydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 194.0°C to 197.0°C
Color Blanco o incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 102
Índice Merck 14, 8406
Condición de rotación específica −27° (20°C c=5,H2O)
Rotación específica − 27.00
Información de solubilidad Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: 1g/20 mL alcohol,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Scopolamine hydrobromide trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.