missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16800855 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16800855 150 μL 150 microlitros
16810855 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16800855

Marca: Proteintech 212231AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Synthesis of cytochrome c oxidase 2 was initially identified in yeast as one of two cytochrome c oxidase (COX) assembly proteins that enable the assembly of cytochrome c holoenzyme, a complex that catalyzes the transfer of reducing equivalents from cytochrome c to molecular oxygen and pumps protons across the inner mitochondrial membrane. Like their yeast homologs, the function of both SCO2 and SCO1 are dependent on copper ion binding. Recent studies suggest that SCO2 expression is regulated by p53, so that a decrease in p53 expression, such as in numerous tumors and cells lines, the drop in SCO2 expression leads to a shift from normal aerobic respiration towards the production of glycolytic ATP. Defects in the SCO2 protein are also associated with fatal infantile cardioencephalomyopathy and COX deficiency.

Especificaciones

Antígeno SCO2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SCO2
N.º de referencia del gen O43819, Q8VCL2
Alias de gen SCO1L, SCO2
Símbolos de los genes SCO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SCO2 Fusion Protein Ag15663
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100126824, 9997
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.