missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCN2A Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-93246-0.02ml

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18637051

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    203.70€ / 0.02 ml
    Ahorro 12.30€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

SCN2A Polyclonal antibody specifically detects SCN2A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

SCN2A
Polyclonal
Western Blot 1:1000-1:2000
BFIC3, brain type 2 alpha subunit, EIEE11, HBA, HBSCI, HBSCII, Na(v)1.2, NAC2, Nav1.2, SCN2A1HBSC II, SCN2A2, sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1 polypeptide, sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 2 polypeptide, sodium channel, voltage-gated, type II, alpha subunit, voltage-gated sodium channel subtype II, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 275-401 of human SCN2A (NP_001035232.1). RNKCLQWPPDNSSFEINITSFFNNSLDGNGTTFNRTVSIFNWDEYIEDKSHFYFLEGQNDALLCGNSSDAGQCPEGYICVKAGRNPNYGYTSFDTFSWAFLSLFRLMTQDFWENLYQLTLRAAGKTY
0.02 mL
Neuroscience
6326
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado