missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCN11A Antibody (Wuhan U. patent anti-Nav1.9) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30167206 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30167206 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328782JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

SCN11A Monoclonal antibody specifically detects SCN11A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCN11A
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Wuhan U. patent anti-Nav1.9
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hNaN, NaN, Nav1.9, Peripheral nerve sodium channel 5, PN5, SCN12A, SNS2, SNS-2, sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha polypeptide, sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha subunit, sodium channel, voltage-gated, type XII, alpha, voltage-gated sodium channel Nav1.9, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.9, voltage-gated, type XII, alpha polypeptide
Especie del huésped Human
Inmunógeno SCN11a/ Nav1.9
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11280
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.