Learn More
Eppendorf™ Plataformas universales para agitadores científicos
Descripción
Requires
Cartuchos (se suministran por separado).
- Acepta una gran variedad de abrazaderas de accesorios, gradillas para tubos de ensayo y bandejas de gel para una mayor flexibilidad
- Sostenga combinaciones de matraces o gradillas para tubos de ensayo
- Orificios preperforados
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma Universal |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 305 x 406 mm (12 x 16 in) |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 16 in |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 40,6 cm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 406 mm |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 30,4 cm |
| Mostrar más |