Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para matraces para agitadores científicos
Descripción
- Construcción de acero inoxidable
- Tornillos de montaje en pared
- Pinzas 2 ml y superiores, con una cincha extra para mayor seguridad durante la agitación de matraces a altas velocidades
- Las pinzas para matraces incluyen los tornillos necesarios y están equipadas con resortes de alambre en espiral para una mayor estabilidad a velocidades elevadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Fernbach de 2,8 L |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 203 x 73 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de la serie Innova I y Excella |