Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para matraces para agitadores científicos
Código de producto. 11379814
Change view
Click to view available options
Admite:
Frasco de medios de 1000 ml
Frasco de medios de 500 ml
Lauber Thompson de 2 l
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Matraces Erlenmeyer de 10 mL
Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Matraces Erlenmeyer de 25 mL
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 4 L
Matraces Erlenmeyer de 50 mL
Matraces Erlenmeyer de 500 mL
Matraces Erlenmeyer de 6 L
Matraces Fernbach de 2,8 L
Matraz Erlenmeyer de 2000 ml
Matraz Erlenmeyer de 3 l
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Dimensiones (L x An):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Dimensiones (L x An) unitSize
11379814 Matraces Erlenmeyer de 6 L 244 x 100 mm cada uno
10706164 Matraces Erlenmeyer de 10 mL 31 x 26 mm cada uno
10487651 Matraces Erlenmeyer de 25 mL 23 x 22 mm cada uno
11386034 Matraces Erlenmeyer de 50 mL 51 x 26 mm 1 PCS
11396034 Matraces Erlenmeyer de 125 mL 68 x 37 mm cada uno
11306044 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 91 x 47 mm cada uno
11316044 Matraces Erlenmeyer de 500 mL 102 x 48 mm cada uno
11399814 Frasco de medios de 500 ml 92 x 108 mm cada uno
11326044 Matraces Erlenmeyer de 1 L 130 x 64 mm cada uno
11309824 Frasco de medios de 1000 ml 108 x 150 mm cada uno
11698613 Lauber Thompson de 2 l 165 x 112 mm cada uno
11336044 Matraz Erlenmeyer de 2000 ml 158 x 72 mm cada uno
11389814 Matraces Fernbach de 2,8 L 203 x 73 mm 1 PCS
11346044 Matraz Erlenmeyer de 3 l 189 x 112 mm cada uno
11359814 Matraces Erlenmeyer de 4 L 210 x 99 mm cada uno
11369814 Matraz Erlenmeyer de 5 L 222 x 145 mm cada uno
16 options
Código de producto. 11379814
Marca: Eppendorf™ ACE6000S
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™. Las abrazaderas para matraces para agitadores científicos Eppendorf™ cuentan con una construcción de una sola pieza de acero inoxidable para aumentar la resistencia y la seguridad.
  • Construcción de acero inoxidable
  • Tornillos de montaje en pared
  • Pinzas 2 ml y superiores, con una cincha extra para mayor seguridad durante la agitación de matraces a altas velocidades
  • Las pinzas para matraces incluyen los tornillos necesarios y están equipadas con resortes de alambre en espiral para una mayor estabilidad a velocidades elevadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer de 6 L
Tipo de producto Pinzas
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 244 x 100 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de la serie Innova I y Excella