Learn More
Eppendorf™ Abrazaderas para matraces para agitadores científicos
Código de producto. 11309824
Change view
Click to view available options
Admite:
Frasco de medios de 1000 ml
Frasco de medios de 500 ml
Lauber Thompson de 2 l
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Matraces Erlenmeyer de 10 mL
Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Matraces Erlenmeyer de 25 mL
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 4 L
Matraces Erlenmeyer de 50 mL
Matraces Erlenmeyer de 500 mL
Matraces Erlenmeyer de 6 L
Matraces Fernbach de 2,8 L
Matraz Erlenmeyer de 2000 ml
Matraz Erlenmeyer de 3 l
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Dimensiones (L x An):
23 x 22 mm
31 x 26 mm
51 x 26 mm
68 x 37 mm
91 x 47 mm
102 x 48 mm
130 x 64 mm
158 x 72 mm
203 x 73 mm
210 x 99 mm
92 x 108 mm
108 x 150 mm
165 x 112 mm
189 x 112 mm
222 x 145 mm
244 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (L x An) unitSize
11309824 Frasco de medios de 1000 ml 108 x 150 mm cada uno
10706164 Matraces Erlenmeyer de 10 mL 31 x 26 mm cada uno
10487651 Matraces Erlenmeyer de 25 mL 23 x 22 mm cada uno
11386034 Matraces Erlenmeyer de 50 mL 51 x 26 mm 1 PCS
11396034 Matraces Erlenmeyer de 125 mL 68 x 37 mm cada uno
11306044 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 91 x 47 mm cada uno
11316044 Matraces Erlenmeyer de 500 mL 102 x 48 mm cada uno
11399814 Frasco de medios de 500 ml 92 x 108 mm cada uno
11326044 Matraces Erlenmeyer de 1 L 130 x 64 mm cada uno
11698613 Lauber Thompson de 2 l 165 x 112 mm cada uno
11336044 Matraz Erlenmeyer de 2000 ml 158 x 72 mm cada uno
11389814 Matraces Fernbach de 2,8 L 203 x 73 mm 1 PCS
11346044 Matraz Erlenmeyer de 3 l 189 x 112 mm cada uno
11359814 Matraces Erlenmeyer de 4 L 210 x 99 mm cada uno
11369814 Matraz Erlenmeyer de 5 L 222 x 145 mm cada uno
11379814 Matraces Erlenmeyer de 6 L 244 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11309824 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor ACSB1000S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™. Las abrazaderas para matraces para agitadores científicos Eppendorf™ cuentan con una construcción de una sola pieza de acero inoxidable para aumentar la resistencia y la seguridad.
  • Pinzas para frasco de medios para plataformas universales 14-278-41 y 14-278-37
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Frasco de medios de 1000 ml
Tipo de producto Pinzas
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 108 x 150 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de plataforma Innova™ 2300 y 2350 de gran capacidad