Learn More
Cole-Parmer™ Espátula con vibración de acero inoxidable Scienceware™ con revestimiento de PTFE
Código de producto. 11745459 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
8,25 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11745459
Marca: Cole-Parmer™ 0626455
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Simplemente gire la ruedecilla para controlar la cantidad agregada
  • Mueva la ruedecilla dentada para hacer vibrar la hoja y añadir la cantidad de material necesaria
  • La hoja estrecha en forma de V se manipula fácilmente en recipientes de boca pequeña y esquinas ajustadas
  • La hoja de acero inoxidable también está disponible con un revestimiento de PTFE marrón
  • Cumple con la FDA en cuanto a aplicaciones de contacto directo con alimentos
Specifications
Tipo de producto Espátula con vibración
Longitud (imperial) 8,25 in
Longitud de la hoja (métrico) 20,96 cm
Material Acero inoxidable/revestimiento de PTFE
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.