Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ion Selective Electrode
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Parámetro:
Bromuro
Cloruro
Cobre
Potasio
Sulfuro
Yoduro
Intervalo de pH:
De 0 a 14
De 1 a 12
De 2 a 12
De 2 a 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
- Also measure pH and temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Modelo | I 60 |
| Electrodo. | Selective |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo |
| Intervalo de medición | 0.006 to 127,000 mg/L |
| Parámetro | Yoduro |