Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Electrolito de referencia:
Ag/AgCl
Calomelanos
Hg/Hg2SO4
Diámetro del cuerpo (métrico):
10 mm
12 mm
Longitud (métrico):
103 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- La combinación de electrodos de medición puros para, por ejemplo, mediciones de ión selectivo o construcciones especiales con un electrodo de referencia
- Titulaciones redox con un valor de pH constante con electrodos de vidrio como referencia y sensores únicos redox como electrodo de medición
- Aplicación de electrodos de electrolito doble para una adaptación óptima del electrolito de referencia al medio de medición.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Diafragma cerámico |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo de referencia |
| Electrolito de referencia | Calomelanos |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 15 °C a 40 °C |
| Longitud (métrico) | 103 mm |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 10 mm |