Descripción
- Eje de plástico
- cable de 1,5 m
- Incluye la función IDS
- Detector de temperatura: NTC 30 kΩ
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,475 cm-1 |
| Tipos de sensores | 4 x grafito |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo | LF 413 T-IDS |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 15,3 mm |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Intervalos de medición | De 1 μS/cm a 2000 mS/cm |