Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubos Schlenk con llave de paso NS
Código de producto. p-7161784
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10365981 10 mL cada uno
10060191 50 mL cada uno
10603442 100 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10365981
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03370213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de nitrógeno (tubos Schlenk) con junta cónica esmerilada y llave de paso NS
  • Con junta esmerilada cónica y llave de paso NS
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Vidrio Duran
Incluye Cuello central: cono 14/23, orificio de válvula: 2,5 mm
Cantidad 1