Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubos Schlenk con llave de paso NS
Descripción
- Con junta esmerilada cónica y llave de paso NS
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Incluye | Cuello central: cono 14/23, orificio de válvula: 2,5 mm |
| Cantidad | 1 |