missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schiff's Reagent, Pure, for Determination Of Aldehydes, Fisher Chemical™

Código de producto. p-7073172 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad unitSize
10376280 500 mL 500 ML
10386280 1 L 1 LT
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10376280

Marca: Fisher Chemical J/7300/PB08

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reactivo de Schiff, puro, para determinación de aldehídos

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Número MDL 81985

Especificaciones

Forma física Líquido
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.