Learn More
Rogo Sampaic™ Tarro de tinción Schiefferdecker
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo | Tarro de tinción Schiefferdecker |
| Número de portaobjetos | De 3 a 20 |
| Dimensiones (L x An) | 90 x 70 mm |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Anchura (métrico) | 70 mm |
| Fondo (métrico) | 50 mm |