Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Schaedler (con hemina y vitamina K) (tubo)
Descripción
Cultive microorganismos aerobios y anaerobios exigentes con tubos de medios ya preparados con caldo Schaedler con hemina y vitamina K Thermo Scientific™ Oxoid™. Los tubos de caldo Schaedler con hemina y vitamina K también se pueden utilizar para determinar los niveles de concentración inhibitoria mínima antibiótica (MIC) de los organismos anaerobios. La presencia de la hemina y la vitamina K en el medio suministra los factores de crecimiento necesarios para muchos organismos exigentes.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con tubos prácticos, precargados y listos para su uso de caldo Schaedler con hemina y vitamina K.
- Aumento del crecimiento de organismos anaeróbicos exigentes en comparación con otros siete medios de caldo de uso común.1
- Práctico: los tubos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo dorado, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Descripción | Caldo Schaedler (con hemina y vitamina K) (tubo) |
| Formato | Tubo de vertido |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Medios |
| Tipo de empaquetado | 50 tubos en una caja |
| Cantidad | 50/paq. |