Learn More
Thermo Scientific™ Agar anaerobio Schaedler/biplaca de agar selectivo KV anaerobio Schaedler
Código de producto. 10077162
Change view
Click to view available options
Descripción:
Agar anaerobio Schaedler/agar selectivo KV anaerobio Schaedler
Tipo de empaquetado:
Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
10077162 Agar anaerobio Schaedler/agar selectivo KV anaerobio Schaedler Envasado en un único envase con película de celulosa 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10077162
Marca: Thermo Scientific™ PB5204E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive organismos anaerobios obligados y facultativos y aísle bacterias anaerobias gramnegativas, especies de Bacteroides y Prevotella en biplacas altamente nutritivas.
Cultive organismos anaerobios obligatorios y facultativos y aísle selectivamente bacterias gramnegativas anaerobias, especialmente las especies de Bacteroides y Prevotella, con las biplacas de agar anaerobio Schaedler/agar selectivo KV anaerobio Schaedler Thermo Scientific™. El medio altamente nutritivo crea condiciones selectivas para los microorganismos delicados y de nutrición más exacta del tracto intestinal. El práctico formato biplaca ahorra espacio en las incubadoras y kits para atmósferas de generación de gases.
Aísle cómodamente microorganismos exigentes del tracto intestinal, que normalmente se inundan con el crecimiento de enterococos, bacilos coliformes y otros bacilos gramnegativos con el agar anaerobio Schaedler/biplaca de agar selectivo KV anaerobio Schaedler.
  • Altamente nutritivo para el aislamiento selectivo de las bacterias intestinales
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
  • Ahorre espacio con el formato biplaca
El agar anaerobio Schaedler es un medio que está libre de tioglicolato para el crecimiento de organismos aerobios y anaerobios. Schaedler, Dubos y Costello1 formularon este medio para el aislamiento de microorganismos aerobios y anaerobios del tracto gastrointestinal de los ratones. Mata, Carrillo y Villatoro2 modificaron la fórmula en sus estudios sobre la microflora fecal humana anaerobia.
El agar anaerobio Schaedler contiene clorhidrato de cisteína y glucosa como sustancias reductoras, con la ventaja de que la cisteína inhibe el crecimiento de Escherichia coli. Se ha demostrado que el agar anaerobio Schaedler es una alternativa adecuada al agar sangre para el recuento de clostridia y se ha utilizado para el examen de alimentos, productos de desecho y zanjas de drenaje. Los estudios han demostrado la necesidad de que haya unas condiciones anaerobias estrictas para el éxito de la recuperación de anaerobios obligados cuando se utiliza este medio sin la adición de sangre.
El agar selectivo KV anaerobio Schaedler se complementa con kanamicina y vancomicina. Juntos, seleccionan las bacterias gramnegativas anaeróbicas, especialmente las especies de Bacteroides y Prevotella.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar anaerobio Schaedler/agar selectivo KV anaerobio Schaedler
Formato Biplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.