missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCH-23390 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16463757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Code produit. Cantidad unitSize
16463757 50 mg 50 miligramos
16477636 100 mg 100 miligramos
16440268 5 mg 5 miligramos
16407808 10 mg 10 miligramos
16403656 25 mg 25 miligramos
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16463757

Marque: Medchem Express HY19545A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress SCH-23390 hydrochloride (R-(+)-SCH-23390 hydrochloride) is a potent and selective dopamine D1-like receptor antagonist with Kis of 0.2 nM and 0.3 nM for the D1 and D5 receptor, respectively.

SCH-23390 hydrochloride is a potent and high efficacy human 5-HT2C receptor agonist with a Ki of 9.3 nM. SCH-23390 hydrochloride also binds with high affinity to the 5-HT2 and 5-HT1C receptors. SCH-23390 hydrochloride inhibits G protein-coupled inwardly rectifying potassium (GIRK) channels with an IC50 of 268 nM.

Spécification

Nombre del producto químico o material SCH-23390 hydrochloride
CAS 125941-87-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19Cl2NO
Cantidad 50 mg
Sinónimo R-(+)-SCH-23390 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.69 mM) ∣H2O : 28.57 mg/mL (88.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(Cl)C=C2CCN(C)C[C@H](C3=CC=CC=C3)C2=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 324.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.24
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.