Learn More
SCH-1473759 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16463998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463998 10 mg 10 miligramos
16490986 200 mg 200 miligramos
16486707 5 mg 5 miligramos
16440116 2 mg 2 miligramos
16410357 50 mg 50 miligramos
16405006 100 mg 100 miligramos
6 options
Código de producto. 16463998
Marca: Medchem Express HY10483
MedChemExpress SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCH-1473759 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1094067-13-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27ClN8OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 70 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4
Peso molecular (g/mol) 463.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.0
Porcentaje de pureza 98.04%