missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCGB1A1, Mouse anti-Human, Clone: 1F7, Abnova™

Código de producto. 16171732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16171732 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16171732

Marca: Abnova H00007356M11.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: EICPSFQRVIETLLMDTPSSYEAAMELFSPDQDMREAGAQLKKLVDTLPQKPRESIIKLMEKIAQSSLCN

Especificaciones

Antígeno SCGB1A1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1F7
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica secretoglobin, family 1A, member 1 (uteroglobin)
N.º de referencia del gen BC004481
Alias de gen CC10/CC16/CCSP/UGB
Símbolos de los genes SCGB1A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SCGB1A1 (AAH04481, 22 a.a. ∼ 91 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7356
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.