missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCG3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15720311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15720311 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15720311

Marca: Invitrogen™ PA552357

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LDGTPLTAED IVHKIAARIY EENDRAVFDK IVSKLLNLGL ITESQAHTLE DEVAEVLQKL ISKEANNYEE DPNKPTSWTE NQAGKIPEKV TPMAAIQDGL AKGE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 88%.

The protein encoded by this gene is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. Granins may serve as precursors for biologically active peptides. Some granins have been shown to function as helper proteins in sorting and proteolytic processing of prohormones; however, the function of this protein is unknown. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCG3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SCG3
N.º de referencia del gen Q8WXD2
Alias de gen 1B1075; AI385542; Chgd; Scg3; Secretogranin III; secretogranin-3; SgIII; UNQ2502/PRO5990
Símbolos de los genes SCG3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SCG3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88664).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.