Learn More
SCFD1 Monoclonal Antibody (OTI2E7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17552152
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17552152 30 μL 30 microlitros
17532152 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17552152 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504662S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
SCFD1 Monoclonal antibody specifically detects SCFD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno SCFD1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E7
Concentración 0.87 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CRYZL1
N.º de referencia del gen O95825
Alias de gen 3110021P21Rik; C14orf163; FKSG23; KIAA0917; Ra410; rSly1; Scfd1; Sec1 family domain containing 1; sec1 family domain-containing protein 1; Sly1; SLY1 homolog; Sly1p; STXBP1L2; Syntaxin-binding protein 1-like 2; vesicle transport-related protein; vesicle transport-related protein Ra410
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CRYZL1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9946
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1